Läs mer
Sodium 1-hexadecanesulfonate, 97%
Produktkod. 11414297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414297 5 g 5g
11424297 25 g 25g
11434297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20382.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15015-81-3 | C16H33NaO3S | 328.487 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15015-81-3
Molekylformel C16H33NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 328.487
MDL-nummer MFCD00007528
InChI-nyckel PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cetylsulfonate, sodium 1-hexadecanesulfonate, 1-hexadecanesulfonic acid sodium salt, 1-hexadecanesulfonic acid, sodium salt, sodium hexadecane-1-sulfonate, unii-sk4e885p15, sodium hexadecane-1-sulphonate, cetylsulfonic acid sodium salt, 1-hexadecanesulfonic acid, sodium salt 1:1, hexadecylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23665769
IUPAC-namn natrium;hexadekan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-hexadecanesulfonate
Linjär formel CH3(CH2)15SO3Na
Kvantitet 5 g
Beilstein 3920654
Formel vikt 328.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.