Läs mer
Natrium 1-hexansulfonat, 99 %
Beskrivning
Natrium-1-hexansulfonat används som bas i de organiska kopplingsreaktionerna såsom Suzuki-kopplingsreaktioner. Det används som ett jonparningsreagens för HPLC och involverat i analysen av peptider och proteiner. Det används också i högpresterande kapillärelektroforesanalys av peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natrium 1-hexansulfonat används som bas i organiska kopplingsreaktioner såsom Suzuki kopplingsreaktioner. Det används som ett jonparningsreagens för HPLC och involverat i analysen av peptider och proteiner. Det används också i högpresterande kapillärelektroforesanalys av peptider.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 1-hexanesulfonate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3727014 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 188.22 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Sodium 1-hexanesulfonate
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.