Läs mer
Natrium 1-hexansulfonat monohydrat, 99 %
Produktkod. 11368337
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368337 10 g 10g
11358337 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032190.09
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 207300-91-2 | C6H15NaO4S | 206,232 g/mol
Natrium-1-hexansulfonatmonohydrat är ett jonparreagens som används för analys av små organiska föreningar, farmaceutiska produkter och metaboliter med hjälp av högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det är en effektiv katalysator för framställning av alfa-aminofosfonater genom koppling av aldehyder/keton, en amin och trietylfosfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207300-91-2
Molekylformel C6H15NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 206.232
MDL-nummer MFCD00149549
InChI-nyckel CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hexanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium 1-hexanesulfonate monohydrate, n-1-hexanesulfonic acid, sodium 1-hexanesulfonate hydrate, sodium n-hexanesulfonate monohydrate, potassium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium hexane-1-sulphonate monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-hexanesulfonic acid,sodium salt, hydrate 1:1:1
PubChem CID 23696962
IUPAC-namn natrium;hexan-1-sulfonat;hydrat
LEDER CCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate
Färg Vitt
Linjär formel CH3(CH2)5SO3Na·H2O
Kvantitet 10 g
Beilstein 3727014
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 206,24 (188,22 Vattenfri alkoholhaltig)
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.