Läs mer
Sodium 1-nonanesulfonate, 98+%
Produktkod. 11312516
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312516 25 g 25g
11302516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06407.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35192-74-6 | C9H19NaO3S | 230.298 g/mol
Natrium-1-nonansulfonat används som ett jonparreagens som används för separation av histidiner med hjälp av HPLC-tekniken. Det används för att studera sambandet mellan cirkulerande lipoproteinfosfolipas A2-nivåer och koronar plackvolym. Den används i studien av att bedöma användningen av p-hydroxibensoesyra som en indirekt UV-detektionsbuffert vid kapillärzonelektrofores (CZE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium 1-nonansulfonat används som ett jonparreagens som används för separation av histidiner med hjälp av HPLC-teknik. Det används för att studera sambandet mellan cirkulerande lipoproteinfosfolipas A2-nivåer och koronar plackvolym. Den används i studien av att bedöma användningen av p-hydroxibensoesyra som en indirekt UV-detektionsbuffert vid kapillärzonelektrofores (CZE).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35192-74-6
Molekylformel C9H19NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 230.298
MDL-nummer MFCD00025010
InChI-nyckel RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
PubChem CID 23664777
IUPAC-namn natrium;nonan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-nonanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Linjär formel CH3(CH2)8SO3Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 3738676
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 230.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.