Läs mer
Natrium 1-oktansulfonat, 99 %
Produktkod. 11492457
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492457 25 g 25g
11482457 5 g 5g
11402467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14292.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216,27 g/mol
Natrium-1-oktansulfonat används som reagens för HPLC-analys av organiska föreningar, och mer specifikt, peptider och proteiner. Det används också i stor utsträckning som ett jonparningsmedel. Natrium-1-oktansulfonat har visat sig interagera med humant serumalbumin. Det används också som ett jonkomplexbildare för N-nitrosodietanolamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-1-oktansulfonat används som reagens för HPLC-analys av organiska föreningar, och mer specifikt, peptider och proteiner. Det används också i stor utsträckning som ett jonparningsmedel. Natrium-1-oktansulfonat har visat sig interagera med humant serumalbumin. Det används också som ett jonkomplexbildare för N-nitrosodietanolamin.
Löslighet Lösligt i vatten ger en klar och färglös lösning.
Anmärkningar
Natrium D-glukonat är stabilt under normala temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5324-84-5
Molekylformel C8H17NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.27
MDL-nummer MFCD00007544
InChI-nyckel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC-namn natrium;oktan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-Octanesulfonate
Smältpunkt >300 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 25 g
Beilstein 3574241
Löslighetsinformation Löslig i vatten och ger en klar och färglös lösning
Formel vikt 216.28
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 1-octanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.