Läs mer
Natrium 1-oktansulfonathydrat, HPLC-grad, 99+%
Produktkod. 11365337
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365337 100 g 100g
11375337 5 g 5g
11355337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042636.22
 Begränsad artikel
I lager
Jonparreagens för HPLC-analys | CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216,27 g/mol
Jonparreagens för HPLC-analysNatrium-1-oktansulfonat används som reagens för HPLC-analys av organiska föreningar, och mer specifikt, peptider och proteiner. Det används också i stor utsträckning som ett jonparningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5324-84-5
Molekylformel C8H17NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.27
MDL-nummer MFCD00007544
InChI-nyckel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC-namn natrium;oktan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-octanesulfonate hydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten och ger en klar och färglös lösning.
Formel vikt 216.28 (Vattenfattig)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.