Läs mer
Natrium 1-oktansulfonat monohydrat, 99+%
Produktkod. 11327138
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327138 50 g -
11337138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015764.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234,29 g/mol
Natrium-1-oktansulfonatmonohydrat används som ett anjoniskt tvättmedel. Det är ett jonparningsreagens som används i HPLC-analys av proteiner och peptider. Vidare används det som ett ytaktivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207596-29-0
Molekylformel C8H19NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 234.29
MDL-nummer MFCD00149551
InChI-nyckel MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
IUPAC-namn natrium;oktan-1-sulfonat;hydrat
LEDER O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium 1-Octanesulfonate Monohydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 234,29 (216,28 Vattenfattig)
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.