Läs mer
Sodium 1-Octanesulfonate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 1-Octanesulfonate |
| CAS | 5324-84-5 |
| Smältpunkt | >300°C |
| Koncentration | 100% |
| Kvantitet | 5 g |
| MDL-nummer | MFCD00007544 |
| Synonym | Sodium 1-octanesulfonate, Sodium 1-octanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.27 |