Läs mer
Sodium 1-pentanesulfonate, 99% (dry wt.), water <1.5%
Produktkod. 11405546
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405546 25 g 25g
11495536 5 g 5g
11415546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20699.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Natrium-1-pentansulfonat används som bas i Suzuki-kopplingsreaktionen. Det används som ett ytaktivt ämne i studier av läkemedelsfrisättning från vatten-i-olja-i-vatten-multipel emulsionsprocessen in vitro. Det används vid analys av farmaceutiska produkter, metaboliter, små organiska molekylföreningar, peptider med RP-HPLC och micellär elektrokinetisk kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-1-pentansulfonat används som bas i Suzuki-kopplingsreaktionen. Det används som ett ytaktivt ämne i studier av läkemedelsfrisättning från vatten-i-olja-i-vatten-multipel emulsionsprocessen in vitro. Det används vid analys av farmaceutiska produkter, metaboliter, små organiska molekylföreningar, peptider med RP-HPLC och micellär elektrokinetisk kromatografi.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22767-49-3
Molekylformel C5H11NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 174.19
MDL-nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI-nyckel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC-namn natrium;pentan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-pentanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 1 %
Kvantitet 25 g
Beilstein 3725147
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 174.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.