Läs mer
Natrium 1-pentanesulfonat, 99 % (torrvikt), vatten <1,5 %
Beskrivning
Natrium-1-pentansulfonat används som bas i Suzuki-kopplingsreaktionen. Det används som ett ytaktivt ämne i studier av läkemedelsfrisättning från vatten-i-olja-i-vatten-multipel emulsionsprocessen in vitro. Det används vid analys av farmaceutiska produkter, metaboliter, små organiska molekylföreningar, peptider med RP-HPLC och micellär elektrokinetisk kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-1-pentansulfonat används som bas i Suzuki-kopplingsreaktionen. Det används som ett ytaktivt ämne i studier av läkemedelsfrisättning från vatten-i-olja-i-vatten-multipel emulsionsprocessen in vitro. Det används vid analys av farmaceutiska produkter, metaboliter, små organiska molekylföreningar, peptider med RP-HPLC och micellär elektrokinetisk kromatografi.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 1-pentanesulfonate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Anteckningar om analysprocent | (torrvikt), vatten< 1 % |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3725147 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 174.19 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.