Läs mer
Natrium 1-pentansulfonat monohydrat, HPLC-klass
Produktkod. 11317138
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317138 5 g 5g
11307138 25 g 25g
11397128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015714.06
 Begränsad artikel
I lager
Jonparreagens | CAS: 207605-40-1 | C5H13NaO4S | 192,205 g/mol
Jonparreagens. Natrium 1-pentansulfonatmonohydrat används som ett ytaktivt medel och ett jonparande medel i omvänd fas. Den används för att studera dess effekter på polyanilins egenskaper, med hjälp av Fourier-transformationsinfraröd och UV-synlig spektroskopi. Vidare används det för HPLC-analys av proteiner och peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207605-40-1
Molekylformel C5H13NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 192.205
MDL-nummer MFCD00007541
InChI-nyckel FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
IUPAC-namn natrium;pentan-1-sulfonat;hydrat
LEDER CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Färg Vitt
Linjär formel CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Kvantitet 5 g
Beilstein 3725147
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 192,21 (174,19 vattenfattig)
Kvalitet HPLC
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.