Läs mer
Natrium 1-pentansulfonat monohydrat, TRC
Produktkod. 30418739
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30418739 25 g
1 options
Produktkod. 30418739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS65505025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate
CAS 207605-40-1
Molekylformel C5 H11 O3 S . Na . H2 O
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1)
InChI formel InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
LEDER O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; pentan-1-sulfonat; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 192.209
Formel vikt 192.043