Läs mer
Natrium 1-pentansulfonat, TRC
Produktkod. 30418447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418447 1 g
30417882 5 g
30422065 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS9600381G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22767-49-3
Molekylformel C5H11SO3Na
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Synonym 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (1:1) (ACI), 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (8CI, 9CI), Pentylsulfonic acid sodium salt, Sodium n-pentylsulfonate, Sodium pentane-1-sulfonate, Sodium pentanesulfonate, Sodium pentylsulfonate, Sodium 1-pentanesulfonate
IUPAC-namn sodium;pentane-1-sulfonate
LEDER [Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-Pentanesulfonate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Formel vikt 174.0327