Läs mer
Natrium 1-propanetiolat, teknik. 85 %
Produktkod. 15472699
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15472699 25 g 25g
15462699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66135.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 6898-84-6 | C3H7NaS | 98,139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6898-84-6
Molekylformel C3H7NaS
Molekylvikt (g/mol) 98.139
MDL-nummer MFCD00043318
InChI-nyckel XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-propanethiolate, sodium propanethiolate, 1-propanethiol sodium salt, sodium propane-1-thiolate, 1-propanethiol, sodium salt, sodium propylsulfanide, propylsulfanylsodium, sodium thiopropoxide, 1-propanethiol, sodium salt 1:1, sodium propyl sulfide
PubChem CID 4681725
IUPAC-namn natrium;propan-1-tiolat
LEDER CCC[S-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-propanethiolate
Färg Grå till vit
Odör Stank
Linjär formel CH3CH2CH2SNa
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 3556024
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 98.14
Procent renhet 85%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.