Läs mer
Natrium 1-propanetiolat (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30422167
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30422167 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30422167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6732802.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade)
CAS 6898-84-6
Molekylformel C3H7NaS
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide
InChI formel InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCC[S-]
IUPAC-namn natrium; propan-1-tiolat
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Formel vikt 98.0166