Läs mer
Natrium 1-propanetiolat (teknisk kvalitet), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade) |
| CAS | 6898-84-6 |
| Molekylformel | C3H7NaS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCC[S-] |
| IUPAC-namn | natrium; propan-1-tiolat |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vikt | 98.0166 |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?