Läs mer
Natrium1-tetradecylsulfat, 95 %, kan fortsätta med upp till ca 5 % natriummetylsulfat
Produktkod. 11495037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495037 5 g 5g
11485037 1 g 1g
11405047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21941.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316,43 g/mol
Natrium 1-tetradecylsulfat används som ett anjoniskt ytaktivt ämne i nickelplätering, betning, elektrolytisk rengöring, svetsning, läderfärgning och rubelpolering. Det används för att studera tidsförloppet för vätskedränering och skumförgrovning och för att undersöka effekterna av skleroserande skumberedning. Det används för behandling av åderbråck och åderbråck i benet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natrium 1-tetradecylsulfat används som ett anjoniskt ytaktivt ämne i nickelplätering, betning, elektrolytisk rengöring, svetsning, läderfärgning och rubelpolering. Det används för att studera tidsförloppet för vätskedränering och skumförgrovning och för att undersöka effekterna av skleroserande skumberedning. Det används för behandling av åderbråck och åderbråck i benet.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-50-0
Molekylformel C14H29NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 316.43
MDL-nummer MFCD00007468
InChI-nyckel UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
IUPAC-namn natrium;tetradecylsulfat
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-tetradecyl sulfate
Smältpunkt 182 °C till 192 °C
Anteckningar om analysprocent forts. fram till≈ 5% natriummetylsulfat
Kvantitet 5 g
Beilstein 3578122
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 316.44
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.