Läs mer
Natrium 1-undekansulfonat, 98+ % (torr vikt), vatten< 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479856
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479856 25 g 25g
11469856 5 g 5g
11489856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20332.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5838-34-6 | C20H14N4O4S | 406.42 g/mol
Den kan användas som katalysator i läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas som katalysator i läkemedelsforskning.
Löslighet Lösligheten i vatten är nästan transparent
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5838-34-6
Molekylformel C20H14N4O4S
Molekylvikt (g/mol) 406.42
MDL-nummer MFCD00053627
InChI-nyckel RFNALTSHRWGOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 1-undecanesulfonate, sodium undecane-1-sulfonate, 1-undecanesulfonic acid sodium salt, sodium undecylsulfonate, ipc-alks-11, acmc-1bn99, 1-undecanesulfonicacid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23692564
IUPAC-namn natrium;undekan-1-sulfonat
LEDER O=C(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-undecanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 2 %
Kvantitet 25 g
Beilstein 3751377
Formel vikt 258.36
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.