missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane Sulfonate, TRC

Produktkod. 30008512
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008512 25 mg
30007269 5 mg
30006853 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67320025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 27619-93-8
Molekylformel C6 H4 F9 O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 350.13
Synonym 1-Hexanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid sodium
IUPAC-namn sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane-1-sulfonate
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5F9O3S.Na/c7-3(8,1-2-19(16,17)18)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;/h1-2H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Formel vikt 349.9635
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.