Läs mer
Sodium 2-((2-Aminoethyl)amino)ethanesulfonate (50% in Water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid Sodium |
| CAS | 34730-59-1 |
| Molekylformel | C4 H11 N2 O3 S . Na |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Sodium 2-((2-Aminoethyl)amino)ethanesulfonate, Ethanesulfonic acid','2-[(2-aminoethyl)amino]-','monosodium salt (9CI), 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid sodium salt, A 95, A 950, AAS, EES 200L, Ethanesulfonic acid','sodium salt','compd. with 1,2-ethanediamine (1:1:1), Evonik A 95, N 60, N-(2-Amin |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2O3S.Na/c5-1-2-6-3-4-10(7,8)9;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].NCCNCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-(2-aminoethylamino)ethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.196 |
| Formel vikt | 190.039 |
| Visa mer |