missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 2-((2-Ethyl-6-methylphenyl)amino)-2-oxoethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Metolachlor CGA 368208 |
| CAS | 1173021-76-5 |
| Molekylformel | C11 H14 N O4 S . Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethanesulfonic acid','2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-','sodium salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-(2-ethyl-6-methylanilino)-2-oxoethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vikt | 279.0541 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?