Läs mer
Sodium 2-(4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31026874
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31026874 500 g 500g
31014199 25 g -
31025058 100 g -
31017000 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31026874 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD148266500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-(4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulfonate
CAS 10010-67-0
Molekylformel C8H17N2NaO6S2
MDL-nummer MFCD00065472
Kvantitet 500 g
LEDER O=S(CCN1CCN(CCS(=O)([O-])=O)CC1)(O)=O.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 324.35
Procent renhet 98%