Läs mer
Natrium-2,4-dinitrobensensulfonat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493196 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493196 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11493196 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522224725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används vid syntes av aromatiska dimetylen-spacer-insatta cyklodextrinderivat. MP Biomedicals Sodium-2,4-Dinitro Benzen Sulfonate är ett organosvavel i det sällsynta kemiska biblioteket.
Specifikationer
CAS 885-62-1
Smältpunkt >350°C
Molekylformel C6H3N2NaO7S
MDL-nummer MFCD00007471,MFCD10567393
Kvantitet 25 g
Synonym sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
InChI-nyckel GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natrium-2,4-dinitrobensen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 270.15
PubChem CID 70700115
Formel vikt 270.16