Läs mer
Natrium 2,4-pentandionathydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11466916
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466916 50 g 50g
11476916 250 g 250g
11456916 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24009.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122.10 g/mol
Natrium 2,4-pentandionathydrat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natrium 2,4-pentandionathydrat används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är starka oxidationsmedel, vatten/fukt, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86891-03-4
Molekylformel C5H7NaO2
Molekylvikt (g/mol) 122.10
MDL-nummer MFCD00078034
InChI-nyckel AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 90476915
IUPAC-namn natrium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
LEDER [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 228°C to 230°C
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 122.11 (Anhydrous)
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.