Läs mer
Natrium 2,4-pentanedionathydrat, 94 %
Produktkod. 11476916
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476916 250 g 250g
11466916 50 g 50g
11456916 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24009.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122,10 g/mol
Natrium 2,4-pentandionathydrat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natrium 2,4-pentandionathydrat används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är starka oxidationsmedel, vatten/fukt, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86891-03-4
Molekylformel C5H7NaO2
Molekylvikt (g/mol) 122.10
MDL-nummer MFCD00078034
InChI-nyckel AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 90476915
IUPAC-namn natrium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
LEDER [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 228 °C till 230 °C
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 122.11 (Vattenfattig)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.