missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 2-benzothiazolesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-benzothiazolesulfonate |
| CAS | 21465-51-0 |
| Molekylformel | C7 H5 N O3 S2 . Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Benzothiazole-2-sulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO3S2.Na.H/c9-13(10,11)7-8-5-3-1-2-4-6(5)12-7;;/h1-4H,(H,9,10,11);; |
| LEDER | [Na].OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2s1 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzothiazole-2-sulfonic acid;sodium hydride |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.239 |
| Formel vikt | 237.961 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?