Läs mer
Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulfonate, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 31433290
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31433290 500 g
31419168 100 g
31424074 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31433290 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116422500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulfonate
CAS 66992-27-6
Molekylformel C6H14NNaO5S
MDL-nummer MFCD00067425
Kvantitet 500 g
LEDER OCCN(CCS(=O)([O-])=O)CCO.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 235.23
Procent renhet 99%