Läs mer
Natrium-2-brometansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11427377
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427377 25 g 25g
11437377 100 g 100g
11447377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15076.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4263-52-9 | C2H4BrNaO3S | 211.005 g/mol
Natrium-2-brometansulfonat (BES) användes för att undersöka effekten av BES på hämning av bakterietillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natrium-2-brometansulfonat(BES) användes för att undersöka effekten av BES på hämning
av bakterietillväxt.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4263-52-9
Molekylformel C2H4BrNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 211.005
MDL-nummer MFCD00007530
InChI-nyckel HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
PubChem CID 23666797
IUPAC-namn natrium;2-brometansulfonat
LEDER C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-bromoethanesulfonate
Smältpunkt ∼284°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 4590828
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 211.02
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.