Läs mer
Natrium-2-kloretansulfonathydrat, 98+% (torrvikt), vatten< 10 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490431
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490431 25 g 25g
11480431 5 g 5g
11400441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490431 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19995.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15484-44-3 | C2H4ClNaO3S | 166.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15484-44-3
Molekylformel C2H4ClNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 166.55
MDL-nummer MFCD00149546 MFCD00007531
InChI-nyckel BVIXLMYIFZGRBH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-chloroethylsulfonate, 2-chloroethane sulfonic acid sodium salt, sodium .beta.-chloroethanesulfonate, sodium 2-chloroethane-1-sulfonic acid, sodium 2-chloroethanesulfonic acid
PubChem CID 54611855
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Smältpunkt ∼292°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 10 %
Kvantitet 25 g
Beilstein 5649202
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn 2-kloretan-1-sulfonsyranatrium
Formel vikt 166.56 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.