Läs mer
Natrium 2-etylhexanoat, 97 %
Produktkod. 11411507
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411507 250 g 250g
11401507 1000 g 1000g
11421507 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24960.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19766-89-3 | C8H15NaO2 | 166,20 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Natrium 2-etylhexanoat är användbart vid acylering av aminer. Det är en aktiv ingrediens i träskyddsmedel. Det används främst för syntetiska 2-etylhexansyra och kalcium, magnesiumsalter. Det används också i saltbildande medel av farmaceutiskt, torrt katalytiskt medel för färgen, polymerstabilisatorer, tvärbindningsmedel, förtjockningsmedel för olja och energibesparande tillsats av bränsle.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19766-89-3
Molekylformel C8H15NaO2
Molekylvikt (g/mol) 166.20
MDL-nummer MFCD00014007
InChI-nyckel VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt, 2-ethylhexanoic acid sodium salt, sodium-2-ethylcaproate, 2-ethylcaproic acid sodium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt 1:1, sodium 2ethylhexanoate, sodium 2-ethylcaproate, sodium 2-ethyl-hexanoate
PubChem CID 23672331
IUPAC-namn natrium;2-etylhexanoat
LEDER [Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-ethylhexanoate
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 166.2
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 2-ethylhexanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-ethylhexanoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.