Läs mer
Natrium 2-etylhexanoat, TRC
Produktkod. 30414223
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414223 5 g
1 options
Produktkod. 30414223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6240805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-Ethylhexanoate
CAS 19766-89-3
Molekylformel C8H15NaO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Ethylhexanoic Acid Sodium Salt, 2-Ethylcaproic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ethylcaproate
InChI formel InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 2-etylhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 166.19
Formel vikt 166.097