Läs mer
Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate (40%-60% in Water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 232.0745 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate 40%-60% |