Läs mer
Sodium 2-Hydrazinylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Hydrazinylacetate |
| CAS | 94107-53-6 |
| Molekylformel | C2H5N2NaO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetic acid','2-hydrazinyl-','sodium salt (1:1), Acetic acid','hydrazino-','monosodium salt (9CI), Sodium hydrazinoacetate, Hydrazinoacetic acid sodium salt, Sodium 2-hydrazinylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O2.Na/c3-4-1-2(5)6;/h4H,1,3H2,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].NNCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-hydrazinylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.06 |
| Formel vikt | 112.0249 |