Läs mer
Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate-2,3,3-d3, CDN
Produktkod. 30324985
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324985 0.05 g
30312167 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324985 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND70020.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-Hydroxybutanoate-2,3,3-D3
CAS 1219798-97-6
Molekylformel C4H4D3NaO3
Kvantitet 0.05 g
Synonym (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (RS)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2,3 D;
LEDER OC(C(O[Na])=O)([2 H])C([2 H])([2 H])C
IUPAC-namn sodium 2-hydroxybutanoate-2,3,3-d3
Molekylvikt (g/mol) 129.1
Formel vikt 129.05 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity