Läs mer
Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate-2,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Hydroxybutanoate-2,3,3-D3 |
| CAS | 1219798-97-6 |
| Molekylformel | C4H4D3NaO3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (RS)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2,3 D; |
| LEDER | OC(C(O[Na])=O)([2 H])C([2 H])([2 H])C |
| IUPAC-namn | sodium 2-hydroxybutanoate-2,3,3-d3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.1 |
| Formel vikt | 129.05 g/mol |
| Visa mer |