Läs mer
Natrium 2-hydroxybutyrat, TRC
Produktkod. 30414222
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414222 5 g
1 options
Produktkod. 30414222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS5094255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-Hydroxybutyrate
CAS 5094-24-6
Molekylformel C4 H7 O3 . Na
Kvantitet 5 g
Synonym Sodium α-Hydroxybutyrate, DL-α-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium (DL)-α-Hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate, Sodium 2-Hydroxybutanoate, 2-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCC(O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 2-hydroxybutanoat
Molekylvikt (g/mol) 126.086
Formel vikt 126.0293