Läs mer
Natrium 2-hydroxybutyrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Hydroxybutyrate |
| CAS | 5094-24-6 |
| Molekylformel | C4 H7 O3 . Na |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Sodium α-Hydroxybutyrate, DL-α-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium (DL)-α-Hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate, Sodium 2-Hydroxybutanoate, 2-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCC(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | natrium; 2-hydroxybutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.086 |
| Formel vikt | 126.0293 |