Läs mer
Natrium2-hydroxyetansulfonat, TRC
Produktkod. 30410116
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410116 5 g
1 options
Produktkod. 30410116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6993735G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium 2-Hydroxyethanesulfonate
CAS 1562-00-1
Molekylformel C2H5NaO4S
Kvantitet 5 g
Synonym Ethanesulfonic acid','2-hydroxy-','sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid','2-hydroxy-','monosodium salt (8CI','9CI), Ethanesulfonic acid','2-hydroxy-','sodium salt (7CI), Isethionic acid sodium salt (6CI), 2-Hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, Adeka Tec HES, Hostapon SI, Isethionic acid sodium, MW 148, Sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate, Sodium 2-hydroxy-1-ethanesulfonate, Sodium 2-hydroxyethanesulfonate, Sodium 2-hydroxyethylsulfonate, Sodium hydroxyethanesulfonate, Sodium hydroxyethylsulfonate, Sodium isethionate, Sodium β-hydroxyethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].OCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 2-hydroxyetansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 148.11
Formel vikt 147.9806