missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 2-Iodo-5-methylbenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Iodo-5-methylbenzenesulfonate |
| CAS | 152716-82-0 |
| Molekylformel | C7 H6 I O3 S . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO3S.Na/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Cc1ccc(I)c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-iodo-5-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.08 |
| Formel vikt | 319.898 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?