missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 2-Iodobenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Iodobenzenesulfonate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IO3S.Na/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10); |
| Formel vikt | 306.89 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?