missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium 2-Iodobenzenesulfonate, TRC

Produktkod. 30179524
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179524 100 mg
30179454 1 g
30179028 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS638005100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62973-69-7
Molekylformel C6H5IO3S.Na
Molekylvikt (g/mol) 307.06
Synonym 2-Iodo-Benzenesulfonic Acid Sodium Salt, O-Iodo-Benzenesulfonic Acid Sodium Salt;
IUPAC-namn 2-iodobenzenesulfonic acid, sodium salt
LEDER [Na].O=S(=O)(O)C=1C=CC=CC1I

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium 2-Iodobenzenesulfonate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5IO3S.Na/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);
Formel vikt 306.89
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.