Läs mer
Sodium 2-Keto-4(RS)-methyl-d3-pentanoate, CDN
Produktkod. 30319112
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319112 1 g
30318378 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319112 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND29141G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt methyl-d3
CAS 93523-67-2
Molekylformel C6 2H3 H6 O3 . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Pentanoic-5,5,5-d3 acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (9 CI), 4-Methyl-2-oxopentanoic-5,5,5-D3 acid sodium salt, 2-Oxo-4-(methyl-d3)pentanoic acid sodium salt, 2-Oxo-4-methylpentanoic acid-d3 sodium salt, 4-(Methyl-d3)-2-oxopentanoic acid sodium salt, Sodium 2-ketoisocaproate-d3, Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate-5,5,5-d3, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate-d3, Sodium α-keto-isocaproate-d3, Sodium α-oxoisocaproate-delta;,delta;,delta;-d3
InChI formel InChI=1 S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(C)CC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;5,5,5-trideuterio-4-methyl-2-oxopentanoate
Molekylvikt (g/mol) 155.14
Formel vikt 155.0638 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity