Läs mer
Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate |
| CAS | 15058-19-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H6 N O2 S . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CC1=NC(CS1)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Visa mer |