Läs mer
Sodium 2-(N-Methyloctanamido)ethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-(N-Methyloctanamido)ethanesulfonate |
| CAS | 13060-41-8 |
| Molekylformel | C11H22NNaO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-Octanoyl-N-taurine Sodium Salt, Sodium N-Caproyl-N-methyltauride, Sodium','2-[Methyl(octanoyl)amino]ethanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO4S.Na/c1-3-4-5-6-7-8-11(13)12(2)9-10-17(14,15)16;/h3-10H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCCCCCCC(=O)N(C)CCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[methyl(octanoyl)amino]ethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.35 |
| Formel vikt | 287.1167 |