Läs mer
Sodium 2-Nitrophenolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-Nitrophenolate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 161.0089 |
| Procent renhet | >95% |