missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoate-3,3-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Valproate-3,3,3',3'-D4 |
| CAS | 2749637-13-4 |
| Molekylformel | C8 D4 H11 O2 . Na |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Sodium 2-(propyl-1,1-d2)pentanoate-3,3-d2, 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid sodium salt, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid sodium salt, Valproic acid-d4 sodium salt, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid sodium salt, Sodium valproate-3,3,3',3'-D4, Sodium valproate-3,3,3',3'-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i5D2,6D2; |
| LEDER | [Na+].[2 H]C([2 H])(CC)C(C(=O)[O-])C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC-namn | sodium;3,3-dideuterio-2-(1,1-dideuteriopropyl)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.218 |
| Formel vikt | 170.122 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?