missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoate-3,3-d2, CDN

Produktkod. 30324873
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324873 0.01 g
30320449 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324873 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND76180.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Valproate-3,3,3',3'-D4
CAS 2749637-13-4
Molekylformel C8 D4 H11 O2 . Na
Kvantitet 0.01 g
Synonym Sodium 2-(propyl-1,1-d2)pentanoate-3,3-d2, 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid sodium salt, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid sodium salt, Valproic acid-d4 sodium salt, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid sodium salt, Sodium valproate-3,3,3',3'-D4, Sodium valproate-3,3,3',3'-D4
InChI formel InChI=1 S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i5D2,6D2;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])(CC)C(C(=O)[O-])C([2 H])([2 H])CC
IUPAC-namn sodium;3,3-dideuterio-2-(1,1-dideuteriopropyl)pentanoate
Molekylvikt (g/mol) 170.218
Formel vikt 170.122 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.