Läs mer
Sodium (2-Sulfonatoethyl)methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium (2-Sulfonatoethyl)methanethiosulfonate |
| CAS | 184644-83-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 H7 O5 S3 . Na |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O5S3.Na/c1-10(4,5)9-2-3-11(6,7)8;/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CS(=O)(=O)SCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-methylsulfonylsulfanylethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vikt | 241.9353 |
| Visa mer |