Läs mer
Natrium3-(10H-fenothiazin-10-yl)propan-1-sulfonat, TRC
Produktkod. 30408941
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30408941 250 mg
1 options
Produktkod. 30408941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS667015250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate
CAS 101199-38-6
Molekylformel C15H14NNaO3S2
Kvantitet 250 mg
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanesulfonic Acid','Sodium Salt, 3-(10'-Phenothiazinyl)propane-1-sulfonate
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn natrium; 3-fenotiazin-10-ylpropan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 343.4
Formel vikt 343.0313