missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium 3,5,6-trichloro-2-pyridinol Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 3,5,6-trichloro-2-pyridinol Hydrate |
| Molekylformel | C5HCl3NNaO • x H2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol Sodium Salt Hydrate, Sodium 3,5,6-Trichloro-2-pyridinate Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl3NO.Na.H2O/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8;;/h1H,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1 |
| LEDER | ClC1=NC(O[Na])=C(Cl)C=C1Cl.O |
| IUPAC-namn | sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate hydrate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?