Läs mer
Sodium 3-bromopropanesulfonate, 97%
Produktkod. 11448777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448777 5 g 5g
11458777 25 g 25g
11468777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19930.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55788-44-8 | C3H7BrNaO3S | 226.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55788-44-8
Molekylformel C3H7BrNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 226.04
MDL-nummer MFCD00024999
InChI-nyckel ONPNLMMBTJZJRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 3-bromopropanesulfonate, sodium 3-bromopropane-1-sulfonate, 3-bromopropanesulfonic acid sodium salt, acmc-209lpd, sodium 3-bromo-1-propanesulfonate, sodium 3-bromo-propane-1-sulphonate, 3-bromopropane sulfonic acid sodium salt, 3-bromo-1-propanesulfonic acid sodium salt, 1-propanesulfonic acid, 3-bromo-, sodium salt
PubChem CID 23679056
IUPAC-namn natrium;3-brompropan-1-sulfonat
LEDER [Na].OS(=O)(=O)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 3-bromopropanesulfonate
Smältpunkt ∼256°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.